Visual colour kits, alkalinity, AL-AP
Fournisseur: Hach
2444301
705-0135EA 103 EUR InStock
705-0135
Visual colour kits, alkalinity, AL-AP
Kits de tests environnementaux
Caused by the presence of carbonates, bicarbonates, hydroxides, and other dissolved salts, alkalinity is important to food and beverage processors, boiler operators, and aquatic biologists.
  • Kit utilises drop count titration method
  • Simple, economical titration method
Information de livraison: Rugged kit contains all required reagents, solutions, and glassware.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité