Visual comparator test kits, chlorine (total), model CN-21P
Fournisseur: Hach
2444400
705-0136EA 109 EUR InStock
705-0136
Visual comparator test kits, chlorine (total), model CN-21P
Kits de tests environnementaux
Résultats qualitatifs avec méthodes traditionnelles par disque de comparaison des couleurs.
  • Portatif - idéal pour les tests sur le terrain
  • Méthode simple et rapide
  • Ces kits contiennent tous les réactifs et appareils nécessaires dans une mallette de transport solide, pour 100 tests
Attention : certains des réactifs fournis dans les kits sont dangereux et des précautions appropriées d'utilisation et de mise au rebut doivent être prises. Pour plus d'informations, veuillez contacter Avantor.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité