Nitrite kits, TNT and TNT plus kit
Fournisseur: Hach
2608345
705-0163EA 157 EUR InStock
705-0163
Nitrite kits, TNT and TNT plus kit
Kits de tests environnementaux
These 'Test N Tube' kits are used for the determination of nitrite by the diazotisation method.
  • Test 'N Tube products provide safe, convenient testing
  • TNT plus vials reduce errors with bar coded vials and RFID
  • TNT plus vials require no reagent blank
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité