Starch indicator solution, MDB
Fournisseur: Hach
34932
705-0197EA 28.4 EUR InStock
705-0197
Starch indicator solution, MDB
Kits de tests environnementaux
Oxidation-reduction indicator for the analysis of BOD, total chlorine, chromium, cyanide, dissolved oxygen and sulfite.
  • Marked dropping bottle (MDB)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité