L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Unités d'aspiration pour minéralisateurs Kjeldahl, Kjeldatherm
Fournisseur: GERHARDT
12-0057
705-0488EA 0 EUR InStock
705-0488
Unités d'aspiration pour minéralisateurs Kjeldahl, Kjeldatherm
Dispositifs de distillation Systèmes épurateurs
Pour éliminer les vapeurs des analyses Kjeldahl, d'acide perchlorique ou d'autres gaz toxiques.
  • Le préséparateur possède deux flacons pour la séparation et le lavage
  • Consommation d'eau de 50 l/h
  • Facilité de déplacement de l'unité
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité