Flacons pour oxygène dissout selon Winkler
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
92426700180
705-0570EA 18.4 EUR InStock
705-0570
Flacons pour oxygène dissout selon Winkler
Flacons Flacons pour oxygène dissous
Flacons d'une capacité d'environ 100 ml en verre sodocalcique avec bouchon en verre rodé. Hauteur avec bouchon de 115 - 120 mm. Incl. une pince qui maintient le bouchon en place.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité