Détermination automatique des fibres brutes, FIBRETHERM®
Fournisseur: GERHARDT
13-0026
705-0582EA 0 EUR InStock
705-0582
Détermination automatique des fibres brutes, FIBRETHERM®
Extracteurs Extracteurs de fibres
Traitement automatique des étapes d'ébullition et de filtration pour les fibres brutes et détermination ADF et NDF. Pour les laboratoires à débit d'échantillon élevé.
  • Gain de temps grâce à l'analyse simultanée et reproductible de 12 échantillons
  • Faible encombrement et conception ergonomique, élévateur pneumatique et alarme en cas d'erreur
  • Automatisation de la procédure réduisant les coûts et la quantité de réactifs utilisés
  • Les FibreBags assurent une qualité de filtration constante
  • Ajout d'eau et de réactifs acides et caustiques et filtration ultérieure programmables
Information de livraison: Système fourni complet.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité