Analyseur de chlore, ChloroSense®
Fournisseur: Palintest
CS100
705-0650EA 1630 EUR InStock
705-0650
Analyseur de chlore, ChloroSense®
Analyseurs Analyseurs élémentaires
Le ChloroSense est conçu pour déterminer la teneur en chlore libre et total en moins d'une minute.
  • Solution alternative à la méthode par DPD (N,N-diéthylparaphénylènediamine)
  • Méthode sans réactif et sans intervention d'un opérateur
  • Capteur breveté pour des résultats rapides et précis
Designed for drinking water, it is used in other applications including washing of food produce, testing of potable water storage tanks, pipe refurbishment as well as in hospitals.
Information de livraison: Fourni avec 100 électrodes, puce d'étalonnage, flacon pour l'échantillon et mallette de transport.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité