Spectrophotomètre visible, DR3900
Fournisseur: Hach
LPV4409900001 LPV4409800001 LPV4409910001
705-0764EA 5763 EUR InStock
705-0764 705-1062 705-1147
Spectrophotomètre visible, DR3900
Spectrophotomètres et Photomètres Spectrophotomètres UV-Visible
Ce spectrophotomètre visible garantit la fiabilité et la traçabilité des résultats de mesure lors des analyses de routine.
  • Lecteur de codes-barres intégré (IBR+), ce qui accroit la fiabilité des valeurs mesurées
  • Mise à jour des données et contrôle qualité avec AQA+
  • Comparaison des résultats obtenus avec les références en laboratoire, grâce à LINK2SC
  • Toutes les méthodes clé sont possibles, y compris COD, chlore, nitrates et ammoniaque
  • Réactifs de grande qualité, formulés pour garantir des performances et résultats exceptionnels
  • Transmission (%) - absorbance - concentration - balayage
La technologie de radio fréquence (RFID) garantit fiabilité et traçabilité des résultats lors des analyses de routine et des mesures par l'utilisateur.
(*) LOC100 est un set RFID d'identification des échantillons avec localisateur RFID, 15 étiquettes pour échantillons en cinq couleurs, cinq étiquettes d'emplacement et deux étiquettes opérateur.
Pour une liste des tests courants pour le DR3900, il suffit de cliquer sur 'PRODUITS COMPLEMENTAIRES'. Pour une sélection plus complète des tests disponibles chez, merci de rechercher le terme ETK sur notre site.
Information de livraison: Fournis avec adaptateur A pour cuves rondes (1") et rectangulaires (Accuvac/1 cm), CD d'utilisation en cinq langues (EN, DE, FR, IT, SP).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité