Distillation à la vapeur de matières volatiles, VAPODEST® 200
Fournisseur: GERHARDT
12-0520
705-0857EA 0 EUR InStock
705-0857
Distillation à la vapeur de matières volatiles, VAPODEST® 200
Dispositifs de distillation Systèmes de distillation Kjeldahl
VAPODEST® 200 is the ideal instrument for distillation of volatiles, SO₂, alcohol and phenol.
  • Intelligent supervision of all vital functions
  • Programmable, automatic addition of NaOH
  • Programmable distillation and reaction time
  • Efficient with programmable steam power 10 to 100%
  • 7" TFT fully coloured display and easy menu navigation
VAP 200 est conforme aux exigences en matière de gestion des données des laboratoires accrédités (ISO 17025, BPL).
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
VAPODEST® 200 1 705-0857
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité