Système de Distillation Kjeldahl, VAPODEST® 300
Fournisseur: GERHARDT
12-0530
705-0858EA 0 EUR InStock
705-0858
Système de Distillation Kjeldahl, VAPODEST® 300
Dispositifs de distillation Systèmes de distillation Kjeldahl
VAPODEST® 300 est un instrument de distillation à la vapeur d'eau rapide pour la distillation Kjeldahl. Tous les composants en verre impliqués dans le processus de distillation sont rétro-éclairés pour assurer un contrôle de processus visuel à tout moment.
  • Menu de méthode préférée et navigation aisée dans les menus
  • Affichage couleur TFT 7 pouces
  • Ajout automatique, programmable de H₂O
  • Ajout automatique, programmable de NaOH
  • Temps de distillation et de réaction programmables
  • Alimentation de vapeur programmable 10 - 100% avec démarrage de vapeur en
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité