L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Unités de distillation Kjeldahl, VAPODEST® 400 et VAPODEST® 450
Fournisseur: GERHARDT
12-0550 12-0540 12-0545
705-0860EA 0 EUR InStock
705-0860 705-0859 705-0861
Unités de distillation Kjeldahl, VAPODEST® 400 et VAPODEST® 450
Dispositifs de distillation Systèmes de distillation Kjeldahl
Les VAPODEST® 400 et 450 sont conçus avec des fonctionnalités étendues pour un fonctionnement facile et confortable de l'analyse Kjeldahl.
  • Affichage couleur TFT 7 pouces et navigation aisée dans les menus
  • Ajout automatique, programmable de NaOH, H₂O et H₃BO₃
  • Temps de distillation et de réaction programmables
  • Alimentation de vapeur programmable, 10 - 100% avec démarrage de vapeur en douceur
  • Aspiration de résidus d'échantillons programmable
  • Composants en verre rétro-éclairés et surfaces faciles à nettoyer
VAPODEST® 450 avec raccord d'admission pourMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité