Multiparameter photometer, MD 600
Fournisseur: Lovibond
214020
705-0920EA 1300 EUR InStock
705-0920
Multiparameter photometer, MD 600
Colorimètres Colorimètres multiparamètres
The MD 600 is designed for the outdoor professional or on-site visits. It contains more than 120 pre-programmed methods.
  • Optional infrared data transfer module and connection cable with integrated electronics (RS232/RJ-45 plug)
  • Automatic wavelength selection
  • Waterproof
Information de livraison: Supplied with carrying case, four AA/LR6 batteries, three round glass vials, adapter for 13 and 16 mm vials, plastic stirring rod, brush and screw driver.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité