Spectrophotomètre, photoLab® 7600 UV-Vis
Fournisseur: WTW
250204
705-0922EA 9340 EUR InStock
705-0922
Spectrophotomètre, photoLab® 7600 UV-Vis
Spectrophotomètres et Photomètres Spectrophotomètres UV-Visible
Les photoLab® 7600 UV-Vis combinent l'analyse de routine avec l'analyse spectrale et la procédure innovante OptRF.
  • Procédure de mesure innovante 'OptRF', sans réactif pour DCO, nitrate et nitrite
  • Conseils d'utilisation de l'écran couleur brillant
  • Outils de programmation en plusieurs étapes et sur plusieurs longueurs d'onde
  • Gestion des données photoLab® color+incluse
  • Analyse de routine avec reconnaissance des codes-barres et adaptation automatique de la plage de mesure pour toutes les tailles de cuvettes
Les principaux paramètres DCO, nitrate etMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité