Colour standards, starter set for Lico Spectral colorimeter
Fournisseur: Hach
LZM354
705-1122EA 231 EUR InStock
705-1122
Colour standards, starter set for Lico Spectral colorimeter
Étalons Étalons pour colorimétrie et spectroscopie
Calibration solutions for Lico spectral colorimeter.
Information de livraison: Starter Kit consists of 6×ADDISTA certified colour standard colour solutions, 10× glass round cuvettes, 11 mm, and 10×PMMA rectangular cuvettes, 50 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité