Reflectometer, QUANTOFIX® Relax
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
91346
705-1165EA 895 EUR InStock
705-1165
Reflectometer, QUANTOFIX® Relax
Réflectomètres
QUANTOFIX Relax is specially designed for test strip analyses.
  • High precision, quantitative results with no gradation and estimation of in-between values
  • Standardised reaction times
  • Easy data administration and quick testing procedure
Simplifies testing procedures and the decision processes by eliminating the subjectivity of visual readings.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité