Mesure de DBO, Bluetooth®, OxiTop®-IDS
Fournisseur: WTW
209700 209701 209702 209704 209732 2FD56W 2FD57W 209714 209716 209711 209713 209721 209723 209725 209727 209729 209731
WTWA209700EA 585 EUR InStock
WTWA209700 WTWA209701 WTWA209702 662-2317 WTWA209732 662-2318 662-2319 705-1185 705-1186 705-1181 705-1184 705-1182 705-1187 662-2345 705-1188 705-1189 705-1183
Mesure de DBO, Bluetooth®, OxiTop®-IDS
Systèmes de détermination de la DBO
OxiTop®-IDS (Intelligent Digital Sensors) est un système de mesure conçu pour toutes les applications respirométriques. Polyvalent, l’OxiTop®-IDS convient pour les analyses aérobies et anaérobies. Toutes les têtes peuvent être utilisées de manière indépendante de tout appareil de mesure pour les mesures de DBO standard durant 1 à 7 jours.
  • Surveillance à l’aide de la représentation de courbes
  • Mesure parallèle de différentes analyses et méthodes
  • Écran graphique LCD rétro-éclairé permettant la saisie des paramètres et des informations utilisateur, ainsi que la consultation de résultats intermédiaires
  • Calcul direct sans conversion nécessaire des données d’entrée - entrée directe du volume d’échantillon (au choix: 22,7/43,5/97,0/164/250/365/432 ml)
  • Transfert vers des programmes d'acquisition de données
  • Plage de pression: 500 à 1250 hPa et OxiTop®-IDS/B: 500 à 1500 hPa
  • Voyant LED indiquant l’état de fonctionnement: Bleu: mesure en cours. Vert: mesure achevée. Rouge: Changer la pile ou la pression dans l'appareil dépasse une limite définie
  • La durée des mesures est réglable entre (0,5 heures et 180 jours (uniquement avec Multi 3620/3630 IDS)
OxiTop® -IDS permet d’étendre les mesures de la DBO jusqu’à 400000 mg/L pour les usines de
traitement industriel des eaux usées. Les appareils sont parfaits pour mesurer la respiration des sols, l’activité microbiologique, déterminer le biogaz et effectuer différents tests de dégradation, par ex. du plastique dans l’eau de mer.
OxiTop®-IDS utilisant la connection Bluetooth®, il est commode de contrôler les mesures via un appareil à paramètres multiples Multi 3630 IDS ou Multi 3620 IDS. Si un appareil Multi est déjà existant, il suffit d'une mise à jour avec le logiciel du fournisseur. En plus de toutes les applications OxiTop®, il sera alors possible de mesurer le pH/mV, la conductivité, l'oxygène dissous et la turbidité.
Informations de commande: Des sets sont disponibles pour les applications les plus courantes, comprenant têtes de mesure, récipients appropriés et autres accesssoires. Les appareils correspondants, Multi 3620 IDS ou 3630 IDS, sont à commander séparément; de plus, il faut un module sans fil IDS WLM M (665-0423).
Information de livraison: L'absorbeur de CO₂, NHP 600 ne fait plus partie des sets; les pastilles d'hydroxyde de sodium NHP 600 (209140) sont à commander séparément. Pour tout complément d'information, veuillez contacter votre représentant Avantor.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité