Caps for culture tubes
Fournisseur: Hach
2241106
705-1201EA 6.1 EUR InStock
705-1201
Caps for culture tubes
Capuchons Bouchons pour tubes à essais
Screw cap with fluoropolymer liner.
  • Firmly bonded liner provides a highly inert sealing surface
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité