Volatile acid standards
Fournisseur: Hach
1427010
705-2015EA 65.7 EUR InStock
705-2015
Volatile acid standards
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
Acetate standard solution for accuracy checks in volatile acids determinations.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité