Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzotriazole

Fournisseur: Hach
Danger

2141342
705-2028EA 48.4 EUR InStock
705-2028
Benzotriazole
Benzotriazole


Formule: C₆H₅N₃
Point d'ébullition: 350 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 99 °C
Densité: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 170 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005699
Numéro CAS: 95-14-7
EINECS: 202-394-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01109
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0ba54cc42ef5ad9dbae6d7f118a3af1ae642287&vid=ce57b3f0d2583e32220d1e191d0202ad452e6475&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité