Eau pour dilution sans substances organiques
Fournisseur: Hach
2641549
705-2037EA 88.4 EUR InStock
705-2037
Eau pour dilution sans substances organiques
Eau
Used for UV-254 and TOC methods.
Formule: H₂O
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité