Test kits, photométrique, Capacité en acide, cuvettes test LCK
Fournisseur: Hach
LCK362
705-3001EA 144 EUR InStock
705-3001
Test kits, photométrique, Capacité en acide, cuvettes test LCK
Kits de tests environnementaux
Prêt à l'emploi, offrant une sécurité maximale, facile à manipuler, intégrant un système d'évaluation photométrique et respectueux de l'environnement
  • Mesures précises et fiables
  • Sécurité maximale pour les utilisateurs grâce à son système hermétique et aux faibles quantités de réactifs utilisées
  • Dosage aisé et précis des réactifs
  • Etiquette de code à barres pour reconnaissance automatique dans le photomètre
  • Différentiation des tests et des plages de mesure par code couleur
Température de stockage: 15 à 25 °C
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité