Test kits, photométrique, AOX, cuvettes test LCK
Fournisseur: Hach
LCK390.00
705-3009EA 377 EUR InStock
705-3009
Test kits, photométrique, AOX, cuvettes test LCK
Kits de tests environnementaux
Pour la détermination photométrique des composés organohalogénés adsorbables.
  • Easy to use Packaged in a fully equipped box
Température de stockage: 2 à 8 °C (à conserver au froid)
Certifications: DIN EN ISO 9562
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité