Test kits, photométrique, Magnésium, cuvettes test LCK
Fournisseur: Hach
LCK326
705-3048EA 111 EUR InStock
705-3048
Test kits, photométrique, Magnésium, cuvettes test LCK
Kits de tests environnementaux
Réactifs prédosés pour une sécurité optimale.
  • Mesures précises et fiables
  • Sécurité maximale pour les utilisateurs grâce à son système hermétique et aux faibles quantités de réactifs utilisées
  • Dosage aisé et précis des réactifs
  • Etiquette de code à barres pour reconnaissance automatique dans le photomètre
  • Différentiation des tests et des plages de mesure par code couleur
Température de stockage: 15 à 25 °C
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité