Test kits, photométrique, Nitrite, traces, cuvettes test LCK
Fournisseur: Hach
LCK541
705-3056EA 239 EUR InStock
705-3056
Test kits, photométrique, Nitrite, traces, cuvettes test LCK
Kits de tests environnementaux
Pre-dosed reagents for maximum safety.
Température de stockage: 2 à 8 °C
Certifications: EN ISO 26777, DIN 38405 D10
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité