1,3-Dihydroxynaphtalène, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
70650-5G
70650-5GEA 248 EUR InStock
70650-5G
1,3-Dihydroxynaphtalène, Supelco®
1,3-Dihydroxynaphtalène
Formule: C₁₀H₈O₂
Point d'ébullition: 386 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 124 °C
Densité: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003965
Numéro CAS: 132-86-5
EINECS: 205-079-7
Merck Index: 12,06483
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4d75616ce4a39711f33d45c13036ee4bb14c946&vid=0dfd463ebdf136bc5380ece4dad50feed3a4162e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité