Disque Secchi
Fournisseur: Hach
2177200
707-0005EA 145 EUR InStock
707-0005
Disque Secchi
Turbidimètres
Le disque est conçu pour mesurer la transparence d'eau in situ à l'aide de la méthode semi-quantitative.
  • Disque lentement abaissé dans l'eau jusqu'à ce que le motif ne soit plus visible
  • La profondeur d'immersion est alors mesurée
  • Cette mesure se rapporte à la transparence
Pour une utilisation dans les océans et les lacs.
Ø = 200 mm
Certifications: ISO 7027
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité