di-Potassium peroxodisulfate ≥99.0%, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
7076-20EA 0 EUR InStock
7076-20
di-Potassium peroxodisulfate ≥99.0%, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
di-Potassium peroxodisulfate
Formule: K₂S₂O₈
Point de fusion: 100 °C
Densité: 2.477 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011386
Numéro CAS: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
ONU: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,07741
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
ACS - Assay (K₂S₂O₈) ≥99.0 %
ACS - Chlorine Compounds (as Cl) ≤0.001 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.0005 %
ACS - Manganese (Mn) ≤0.0002 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité