Gel DNA kit, SpinPrep™
Fournisseur: Merck Millipore (Novagen)
70852-3
70852-3EA 352 EUR InStock
70852-3
Gel DNA kit, SpinPrep™
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Le kit SpinPrep™ Gel ADN permet l'extraction efficace de fragments d'ADN de 150 bp à >12 000 bp à partir de gels d'agarose. La procédure utilise une solution GelMelt™ pour dissoudre la plaque de gel, avant l'adsorption de l'ADN par une membrane de silice dans un format de colonne de centrifugation. Après une étape de lavage, l'ADN purifié est élué dans du tampon de faible concentration en sels. Chaque colonne de centrifugation peut lier jusqu'à 20 µg d'ADN. Les récupérations sont toujours comprises entre 50 et 90% dans des conditions standard.
  • Aucune extraction organique ni précipitation à l'alcool
  • Temps de préparation total inférieur à 30 minutes
  • Agarose à faible point de fusion non nécessaire
  • Tubes de réception (1,5 ml) pour l'étape d'élution d'ADN finale fournis
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité