GASTUBES TOLUENE GAMME 5-600ppm 1 * 10 Pce
Fournisseur: GASTEC
GASTUBES TOLUENE GAMME 5-600ppm 1 * 10 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
GASTUBES TOLUENE GAMME 5-600ppm 1 * 10 Pce 709-0059 1 * 10 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou