Kits d'analyses enzymatiques pour constituants alimentaires et autres
Fournisseur: R BIOPHARM
10139084035
709-0103EA 0 EUR InStock
709-0103
Kits d'analyses enzymatiques pour constituants alimentaires et autres
Tests pour aliments et boissons
Les méthodes enzymatiques permettent la détermination rapide et fiable de nombreux constituants alimentaires. Les réactifs du kit possèdent une grande stabilité. Aucun refroidissement n'est donc nécessaire pendant le transport. De nombreux kits de test contiennent des quantités appropriées de réactifs enzymatiques pour diverses déterminations spécifiques, par exemple le kit d'acétaldéhyde contient 3 jeux de réactifs pour 3×11 déterminations.
  • Réactifs prêts à l'emploi
  • Durée de conservation moyenne des kits de test de 6 mois
  • De nombreux kits contiennent plusieurs jeux de réactifs pour une grande polyvalence
Autres kits de test de détection d'enzymes sur demande.
Information de livraison: Informations de livraison: Chaque kit est fourni avec une notice d'instruction, incluant notamment les données de longueur d'onde et des exemples d'application.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité