Folic acid test
Fournisseur: TECRA
FOLQCA96
709-0265EA 0 EUR InStock
709-0265
Folic acid test
Tests microbiologiques Tests sur les anticorps Tests immunologiques
Simple test in microtitre format for measuring folic acid in raw and fortified foodstuffs.
  • Fast: results in less than two hours
  • A large number of samples can be tested simultaneously
  • For 14 up to a maximum of 43 tests per plate
  • Simple interpretation of the results
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité