Argent nitrate 4,791 g/L 0.0282 mol/l (0.0282 N) en solution aqueuse, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
7095.1000EA 0 EUR InStock
7095.1000
Argent nitrate 4,791 g/L 0.0282 mol/l (0.0282 N) en solution aqueuse, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Argent nitrate
1 ml = 1 mg Cl
Formule: AgNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=de8e16bfde4b029c88ebd92452768b84bdc25214&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Particle Size Distribution: APD, microns 47 - 61
Specific Surface Area, m/g, For Information Only
Result based on the bulk bonded phase - Carbon (C), For Information Only
Surface Coverage - Based on %C, For Information Only
Result based on the solid phase extraction columns- Extraction Residue ≤ 0.2 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité