Kit de nettoyage SpinPrep™ PCR
Fournisseur: Merck Millipore (Novagen)
70976-3
70976-3EA 345 EUR InStock
70976-3
Kit de nettoyage SpinPrep™ PCR
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Le kit de nettoyage SpinPrep™ PCR est conçu pour la purification rapide d'ADN amplifié par PCR. La procédure de 10 minutes implique l'ajout d'un tampon de liaison, suivi par l'adsorption de l'ADN par une membrane de silice dans un format de colonne de centrifugation. Après une étape de lavage, l'ADN est élué dans du tampon de faible concentration en sels. Le kit élimine les polymérases d'ADN, les dNTP, les sels et >99% des amorces afin d'éviter toute interférence avec les applications ultérieures telles que clonage, séquençage ou marquage. Les produits PCR de 100 à >12 000 bp peuvent être nettoyés, avec une récupération d'ADN-amplifié de 60 à 90% dans des conditions standard.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité