ɑ-Cyano-4-hydroxycinnamic acid ≥99.0% (par HPLC) substance pour MALDI-MS, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 2-Cyano-3-(4-hydroxyphenyl)acrylic Acid, α-Cyano-4-hydroxycinnamic Acid, α-CHCA, CHCA
70990-1G-F
70990-1G-FEA 94.7 EUR InStock
70990-1G-F
ɑ-Cyano-4-hydroxycinnamic acid ≥99.0% (par HPLC) substance pour MALDI-MS, Supelco®
alpha-Cyano-4-hydroxycinnamic acid
α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid (α-CHCA) is widely used as a matrix in order to facilitate ionization of peptides and proteins in a matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI) time-of-flight (TOF) mass spectrometer.
α-CHCA was used as matrix in improving the detection of low concentration protein digests on MALDI-TOF.
Formule: C₁₀H₇NO₃
MW: 189,17 g/mol
Point de fusion: 245…250 °C (lit.)
Numéro MDL: MFCD00004204
Numéro CAS: 28166-41-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) Faint Yellow to Yellow
Appearance (Form) Powder or Crystals
Titration (T) NaOH 0.1M 99.0 - 101.0 %
Purity (HPLC area %) ≥ 99.0 %
Melting Point 245 - 250 C
Solubility (Color) Colorless to Faint Green-Yellow
Solubility (Turbidity) Clear
Solubility (Method) 0.1G IN 10 ml methanol
Proton NMR Spectrum Conforms to structure
Test by UV Spectroscopy Corresponds to requirements
Metal trace Analysis (ICP) Corresponds to requirements
BARIUM (ICP) ≤ 5 mg/kg
CALCIUM (ICP) ≤ 10 mg/kg
CADMIUM (ICP) ≤ 5 mg/kg
COBALT (ICP) ≤ 5 mg/kg
CHROMIUM (ICP) ≤ 5 mg/kg
COPPER (ICP) ≤ 5 mg/kg
POTASSIUM (ICP) ≤ 5 mg/kg
MAGNESIUM (ICP) ≤ 5 mg/kg
MANGANESE (ICP) ≤ 5 mg/kg
SODIUM (ICP) ≤ 10 mg/kg
NICKEL (ICP) ≤ 5 mg/kg
LEAD (ICP) ≤ 5 mg/kg
ZINC (ICP) ≤ 5 mg/kg
RECOMMENDED RETEST PERIOD 42 MONTHS
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité