Sample cups
Fournisseur: CHEMPLEX INDUSTRIES
1530
710-0136EA 186 EUR InStock
710-0136
Sample cups
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
PE, double open-ended.
These sample cups have two 'Snap-On Rings' . One of which allows microporous film attachment to the upper cell neck for pressure equalization within the sample cup and sample chamber and the other is used to attach a thin-film window to the lower end of the cell. Both 'Snap-On Rings' are designed with a 'bead-to-indent' geometry for establishing taut and leak-resistant sample windows.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité