L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Spreaders, L-shaped, plastic
Fournisseur: Copan
174CS01 174CS05
710-0189EA 0 EUR InStock
710-0189 710-0190
Spreaders, L-shaped, plastic
Étaleurs Étaleurs de cellules
These plastic, sterile L-shaped spreaders enable easy spreading of liquid samples across the surface of agar plates, without gouging or cutting the medium. Used for performing bacterial CFU plate counts on water, milk, urine and other liquid samples.
  • Foot with a completely smooth rounded surface, free of rough edges and imperfections
  • Pre-sterilised, eliminating the need for flaming or autoclaving
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité