VWR® M40, Écouvillon de transport
Fournisseur: VWR Collection
710-0442EA 41.5 EUR InStock
710-0442
VWR® M40, Écouvillon de transport
Écouvillons Écouvillons de transport
Écouvillon de transport avec tige en plastique, embout synthétique et gélose Amies.
  • Compliant with CLSI (formerly NCCLS) standard M40-A at 21 and 4 °C
  • Without charcoal
Permet d’améliorer la récupération et la survie de microorganismes exigeants sur les écouvillons pour la gorge, le vagin, les blessures et la peau.
Certifications: CLSI (anciennement NCCLS).
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité