Écouvillon, tête en coton recouverte de mousse
Fournisseur: Texwipe
TX700B
710-0544EA 990 EUR InStock
710-0544
Écouvillon, tête en coton recouverte de mousse
Écouvillons Écouvillons de nettoyage
Écouvillon avec tête en pousse de polyuréthane. La mousse entoure une boule de coton pour un maintien souple et un pouvoir absorbant accru.
  • Hautement absorbant
  • Faible altération des particules et de fibres
  • Bonne résistance chimique
Pour le nettoyage de surfaces et de zones difficiles d'accès.
Conditionnement: Conditionnement: Double emballage.
Attention: *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité