L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Écouvillon, CleanTips®, tête en coton
Fournisseur: Texwipe
TX705
710-0545EA 226 EUR InStock
710-0545
Écouvillon, CleanTips®, tête en coton
Écouvillons Écouvillons de nettoyage
These 100% cotton swabs can be used for hard-to-reach areas.
  • Très absorbant, à faible altération de particules
  • Résiste à des solvants puissants tels que le 1,1,1-trichloréthane
Notamment pour des applications avec des solvants et solutions détergentes.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité