Écouvillons CleanFoam®, grande tête rectangulaire
Fournisseur: Texwipe
TX707A
710-0547EA 427 EUR InStock
710-0547
Écouvillons CleanFoam®, grande tête rectangulaire
Écouvillons Écouvillons de nettoyage
Tête en mousse d'une porosité de 100 pores par pouce.
  • Tête en mousse de PU de grande qualité qui ne s'écaille pas
  • Très doux et faible abrasion pour la protection des composants délicats
  • Manche en PP
Écouvillons thermosoudés pour les applications nécessitant une absorption élevée, un faible relargage de particules et une répartition uniforme des solvants.
Conditionnement: Conditionnement: Traitement en salle propre. Double sachet.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904.
Collapse All
Désignation Tige/Tête Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Écouvillons, tête en mousse rectangulaire PP/mousse 1.000 710-0547
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité