Écouvillons à tête moyenne
Fournisseur: Texwipe
TX709A_I TX709A
TEXWTX709A_IEA 328 EUR InStock
TEXWTX709A_I 710-0549
Écouvillons à tête moyenne
Écouvillons Écouvillons de nettoyage
General purpose swab with a closed-cell polyurethane foam head offers excellent durability and cushioning. Made from PU foam with 100 pore per inch porosity.
  • Dotés d'une palette souple en nylon
  • Faible relarguage de particules et de fibres
  • Bonne résistance chimique
Conditionnement: Conditionnement : traité en salle propre. Conditionnement en sachet double.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité