Écouvillons CleanFoam®, tête rectangulaire
Fournisseur: Texwipe
TX712A_I TX712A
TEXWTX712A_IEA 25.3 EUR InStock
TEXWTX712A_I 710-0551
Écouvillons CleanFoam®, tête rectangulaire
Écouvillons Écouvillons de nettoyage
Écouvillons thermosoudés pour les applications nécessitant une absorption élevée, un faible relargage de particules et une répartition uniforme des solvants.
  • Très doux et de faible abrasion pour la protection des composants délicats
Conditionnement: Conditionnement : traités en salle propre. Conditionnement en sachet double.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Collapse All
Désignation Tige/Tête Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Écouvillon, tête rectangulaire en mousse, taille moyenne PP/mousse 1.000 710-0551
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité