Foam-covered cotton swabs, CleanTips®
Fournisseur: Texwipe
TX720B
710-0553EA 684 EUR InStock
710-0553
Foam-covered cotton swabs, CleanTips®
Écouvillons Écouvillons de nettoyage
Très absorbant, à usage général, muni d'une tête douce peu abrasive
  • Good chemical resistance
  • Foam head moulded around a cotton bud core on a long hardwood handle
  • Highly absorbent for general purpose use
Conditionnement: Conditionnement : en sachet, emballage double.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité