Medium compressed swabs, CleanFoam®
Fournisseur: Texwipe
TX752B
710-0558EA 652 EUR InStock
710-0558
Medium compressed swabs, CleanFoam®
Écouvillons Écouvillons de nettoyage
Swab features a compressed PU head with precision pointed tip and side ridges, on a short PP handle.
  • Très faible relargage de résidu non volatil
  • Écouvillon hautement absorbant à faible relargage de particules
  • Résistance aux solvants les plus courants
Pour un large éventail d'applications industrielles, des chaînes de montage aux salles propres.
Conditionnement: Conditionnement : traité en salle propre. Conditionnement en sachet double.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité