Écouvillon souple, petite tête CleanFoam®
Fournisseur: Texwipe
TX741B
710-0569EA 91.7 EUR InStock
710-0569
Écouvillon souple, petite tête CleanFoam®
Écouvillons Écouvillons de nettoyage
Écouvillons pour le nettoyage de petites zones. Tête en mousse PU (porosité de 100 pores par pouce).
  • Très absorbant, résistant à la plupart des solvants d'usage courant
  • Très faible relargage de résidus non volatiles
  • Manche compact et rigide et ailette souple pour une bonne préhension
Pour un large éventail d'applications industrielles, des chaînes de montage aux salles propres.
Conditionnement: Conditionnement : traité en salle propre. Conditionnement en sachet double.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité