L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Écouvillon ESD, Mini Compressed CleanFoam®
Fournisseur: Texwipe
TX750E
710-0575EA 103 EUR InStock
710-0575
Écouvillon ESD, Mini Compressed CleanFoam®
Écouvillons Écouvillons de nettoyage
La tête CleanFoam lavée alvéolée est solide et pointue.
  • Manche Stat-Rite à faible contamination, dissipant les charges électriques en toute sécurité sans additifs contaminants
  • Manche portant la mention ESD-safe
Pour le nettoyage de petites rainures et cannelures.
Conditionnement: Conditionnement: Emballage double.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Collapse All
Désignation Tige/Tête Longueur Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Écouvillons ESD à mini-tête compacte PE/PU 89 mm 500 710-0575
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité