Écouvillon, Micro CleanFoam®
Fournisseur: Texwipe
TX757B
710-0578EA 91.7 EUR InStock
710-0578
Écouvillon, Micro CleanFoam®
Écouvillons Écouvillons de nettoyage
Pour le nettoyage de très petites pièces. Tête lavée à l'aide de solvants afin de réduire les résidus non volatils.
  • Very low particle generation
  • Swab incorporates a flexible paddle
  • Excellent sorbency and good chemical resistance
Excellent swab for cleaning very small areas of parts and assemblies with solvents such as IPA, applying lubricants and other liquids, and removing excess materials.
Conditionnement: Conditionnement : traité en salle propre. Conditionnement en sachet double.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité