Écouvillon ESD à micro-tête, CleanFoam®
Fournisseur: Texwipe
TX757E
710-0579EA 103 EUR InStock
710-0579
Écouvillon ESD à micro-tête, CleanFoam®
Écouvillons Écouvillons de nettoyage
CleanFoam® en mousse lavée offrant une résistance aux chocs, avec un pouvoir absorbant excellent. Manche interne souple pour le nettoyage de très petites surfaces.
  • Traitement à l'aide de solvants réduisant au minimum l'émission de particules et de résidus non volatiles
  • Manche Stat-Rite® à faible contamination, dissipant les charges électriques en toute sécurité sans additifs contaminants
  • Manche portant la mention 'ESD-safe'
Conditionnement: Conditionnement: En sachet double.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité