Écouvillon ESD à micro-tête Alpha®
Fournisseur: Texwipe
TX758E
710-0580EA 112 EUR InStock
710-0580
Écouvillon ESD à micro-tête Alpha®
Écouvillons Écouvillons de nettoyage
Tête à double couche de polyester Alpha tricoté lavé et ultra-propre, avec ailette souple.
  • Pour de nombreux solvants et solutions détergentes
  • Manche Stat-Rite® à faible contamination, dissipant les charges électriques en toute sécurité sans additifs contaminants
  • Manche portant la mention 'ESD-safe'
Écouvillon antistatique pour le nettoyage de très petites surfaces rainurées, cannelées et encastrées.
Conditionnement: Bag-within-a-bag.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité